Learn More
Thermo Scientific™ Transfergefäß Entnahmegerät
Thermo Scientific Transfergefäß-Entnahmegeräte dienen zum einfachen Dispensieren ohne Gießen.
Marke: Thermo Scientific™ AY509X5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
Thermo Scientific Transfergefäß-Entnahmegeräte dienen zum einfachen Dispensieren ohne Gießen.
- Einfaches Dispensieren von bis zu 8 l/min ohne Gießen
- Für 10 l-, 20 l- und 30 l-Modelle erhältlich
Specifications
LN2 Entnahmevorrichtung 8l/min | |
1,05 cu. ft. | |
LN2-Transfergefäße, für Thermo 10 |
LN2 Entnahmegerät | |
30 L |