Learn More
Trans-Diammindichlorplatin(II), Pt 64.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14913-33-8 | Cl2H6N2Pt | 300.05 g/mol
79.90 CHF - 684.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 14913-33-8
Summenformel Cl2H6N2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 300.05
MDL-Nummer MFCD00011623
InChI-Schlüssel LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Synonym trans-dichlorodiamineplatinum ii, azane; dichloroplatinum, h6cl2n2pt, ia call, ddp-h, platinol tn, cl.2h3n.pt, platinum ii chloride diamine, spectrum1502107, cisplatin jp17/usp/inn
PubChem CID 5702198
ChEBI CHEBI:27899
IUPAC-Name dichloroplatinum diamine
SMILES N.N.Cl[Pt]Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11375978
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010472.01
0.25 g
79.90 CHF
0.25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11355978
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010472.03
1 g
193.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11365978
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010472.06
5 g
684.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
trans-Diamminedichloroplatinum(II) acts as a reversible RNA-protein cross-linking agent. It is also used in plating baths. It reacts with DNA after hydrolysis to get both intra and interstrand crosslinks. These crosslinks appear to impair replication and transcription of DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H334-H341-H335-H315-H319-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Suspected of causing genetic defects.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P285-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P311-P312-P330-P333+P313-P361-P363-P501c
H301+H311+H331-H317-H318-H334-H340-H351
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 238-980-9
missing translation for 'rtecsNumber' : TP2455000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Trans-Diammindichlorplatin(II), Pt 64.5 % min., Thermo Scientific Chemicals