Learn More
Trans-Diammindichlorplatin(II), Pt 64.5 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11375978
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trans-Diammindichlorplatin(II), Pt 64.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375978
0.25 g
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Artikelnummer. 11375978
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010472.01
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14913-33-8 | Cl2H6N2Pt | 300.05 g/mol
trans-Diamminedichloroplatinum(II) acts as a reversible RNA-protein cross-linking agent. It is also used in plating baths. It reacts with DNA after hydrolysis to get both intra and interstrand crosslinks. These crosslinks appear to impair replication and transcription of DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14913-33-8
Summenformel Cl2H6N2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 300.05
MDL-Nummer MFCD00011623
InChI-Schlüssel LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Synonym trans-dichlorodiamineplatinum ii, azane; dichloroplatinum, h6cl2n2pt, ia call, ddp-h, platinol tn, cl.2h3n.pt, platinum ii chloride diamine, spectrum1502107, cisplatin jp17/usp/inn
PubChem CID 5702198
ChEBI CHEBI:27899
IUPAC-Name dichloroplatinum diamine
SMILES N.N.Cl[Pt]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Diamminedichloroplatinum(II)
Schmelzpunkt 340°C (dec.)
Farbe Gelb
Physikalische Form Kristallin
Menge 0.25 g
Strukturformel PtCl2(NH3)2
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethylsulfoxide and dimethylformamide. Slightly soluble in water.
Formelmasse 300.06
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 64.5% min.
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerCF0118 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2022 Catalog Number010472.03,010472.06,010472.01
ChargennummerW28I026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number010472.03,010472.06,010472.01
ChargennummerT22I027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2022 Catalog Number010472.03,010472.06,010472.01
ChargennummerG6815A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010472.03,010472.06,010472.01
ChargennummerE26R006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010472.03,010472.06,010472.01
Name des Produkts
Trans-Diammindichlorplatin(II), Pt 64.5 % min., Thermo Scientific Chemicals >