Learn More
Trans-Diammindichlorpalladium(II), Premion™, 99.95 % (Metallbasis), Pd 49.9 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14323-43-4 | Cl2H6N2Pd | 211.38 g/mol
auf Anfrage
Chemische Identifikatoren
CAS 14323-43-4
Summenformel Cl2H6N2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 211.38
MDL-Nummer MFCD00011621
InChI-Schlüssel WIEZTXFTOIBIOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym diammine dichloropalladium, trans-diamminedichloropalladium ii, transpalladin, cl2pd.2nh3, trans-bisamminedichloropalladium, palladium chloride diamine, trans-dichlorodiammine palladium ii, trans-diamminedichloropalladium ii , premion
PubChem CID 61732
IUPAC-Name Azan; Dichlorpalladium
SMILES N.N.[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11351668
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011037.02
0.5 g
auf Anfrage
0.50 Gramm
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
11361668
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011037.09
10 g
auf Anfrage
10 Gramm
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H318-H302
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P330-P501c
Gehäuse H302-H318
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:UMWELTGEFÄHRDENDE STOFFE, FEST, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 238-269-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse RT3560000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trans-Diammindichlorpalladium(II), Premion™, 99.95 % (Metallbasis), Pd 49.9 % min., Thermo Scientific Chemicals