Learn More
Trans-Diammindichlorpalladium(II), Premion™, 99.95 % (Metallbasis), Pd 49.9 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.5 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | trans-Diamminedichloropalladium(II) |
Farbe | Gelb |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 0.5 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN3077 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water; Soluble in NH4OH; Insoluble in chloroform, acetone |
Formelmasse | 211.37 |
Reinheit (%) | 99.95% |
Güte | Premion™ |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trans-Diammindichlorpalladium(II), Premion™, 99.95 % (Metallbasis), Pd 49.9 % min., Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur