Learn More
Trans-Zimtaldehyd, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11447686
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trans-Zimtaldehyd, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447686
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11447686
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14689.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14371-10-9 | C9H8O | 132.16 g/mol
trans-Cinnamaldehyde is used in the flavor and perfume industry. It is also used in medicine. It reacts with glutathione to get an adduct 1'-(glutathion-S-yl)-dihydrocinnamaldehyde. It is used to prepare cinnamylidene-bisacetamide by reacting with acetamide. Further, it inhibits xanthine oxidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-Cinnamaldehyd wird in der Aroma- und Parfümindustrie verwendet. Wird auch in der Medizin verwendet. Reagiert mit Glutathion zu einem 1′-(Glutathion-S-yl)-Dihydrocinnamaldehyd-Addukt. Wird zur Herstellung von Cinnamylidene-Bisacetamid durch Reaktion mit Acetamid verwendet. Hemmt darüber hinaus Xanthinoxidase.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen. Luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14371-10-9
Summenformel C9H8O
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
MDL-Nummer MFCD00007000
InChI-Schlüssel KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamaldehyde, trans-cinnamaldehyde, cinnamic aldehyde, e-cinnamaldehyde, cinnamal, 3-phenylacrylaldehyde, zimtaldehyde, cinnamylaldehyde, 3-phenylpropenal, 2e-3-phenylprop-2-enal
PubChem CID 637511
ChEBI CHEBI:16731
SMILES O=C\C=C\C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Cinnamaldehyde
Schmelzpunkt °C to 8°C
Dichte 1.050
Siedepunkt 250°C to 252°C
Flammpunkt 131°C (268°F)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Brechungsindex 1.622
Menge 100 g
Beilstein 1071571
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,2297
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
IUPAC-Name (E)-3-Phenylprop-2-enal
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470726 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA14689.0E,A14689.22,A14689.36
ChargennummerA0456557 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA14689.0E,A14689.22,A14689.36
ChargennummerA0456557 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2024 Catalog NumberA14689.0E,A14689.22,A14689.36
ChargennummerA0444820 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2024 Catalog NumberA14689.0E,A14689.22,A14689.36
Chargennummer10243951 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberA14689.0E,A14689.22,A14689.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Cinnamaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: trans-Cinnamaldehyde
Name des Produkts
Trans-Zimtaldehyd, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals >