Learn More
Trans-Cinnamaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10020820
Verfügbar ab: 02-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trans-Cinnamaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10020820 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50 g, Glasflasche, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10020820
Marke: Thermo Scientific Acros 110350500
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14371-10-9 | C9H8O | 132.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14371-10-9
Summenformel C9H8O
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
MDL-Nummer MFCD00007000
InChI-Schlüssel KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamaldehyde, trans-cinnamaldehyde, cinnamic aldehyde, e-cinnamaldehyde, cinnamal, 3-phenylacrylaldehyde, zimtaldehyde, cinnamylaldehyde, 3-phenylpropenal, 2e-3-phenylprop-2-enal
PubChem CID 637511
ChEBI CHEBI:16731
SMILES O=C\C=C\C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Cinnamaldehyde
Schmelzpunkt -7.5°C
Farbe Gelb
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt 250.0°C to 252.0°C
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH=CHCHO
Brechungsindex 1.6210 to 1.6230
Menge 50 g
Beilstein 07,348
Merck Index 14,2297
Relative Dichte 1.05
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.1g/L (20°C) (kolbenmethode).
IUPAC-Name (E)-3-Phenylprop-2-enal
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0470726 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer110350500,110355000,110350010,110350050
ChargennummerA0460827 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer110350500,110355000,110350010,110350050
ChargennummerA0460827 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Artikelnummer110350500,110355000,110350010,110350050
ChargennummerA0450327 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Artikelnummer110350500,110355000,110350010,110350050
ChargennummerA0456557 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2023 Artikelnummer110350500,110355000,110350010,110350050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Cinnamaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: trans-Cinnamaldehyde
Name des Produkts
Trans-Cinnamaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >