Learn More
trans-3,4,5-Trifluor-4'-(4-n-Propylcyclohexyl)biphenyl, 99 %, Thermo Scientific™
54.80 CHF - 222.00 CHF
Chemical Identifiers
CAS 132123-39-8
Summenformel C21H23F3
Molekulargewicht (g/mol) 332.41
MDL-Nummer MFCD09839001
InChI-Schlüssel RRKRBRVTKIRLHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluorobiphenyl, 1,2,3-trifluoro-5-4-4-propylcyclohexyl phenyl benzene, 4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, 4-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-n-propylcyclohexyl biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl
PubChem CID 15014921
IUPAC-Name 1,2,3-Trifluor-5-[4-(4-propylcyclohexyl)phenyl]benzol
SMILES CCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC(=C(C(=C3)F)F)F
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Menge Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Menge Price Quantity & Availability  
15422896
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56790.03
1 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15432896
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56790.06
5 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Specifications
Mehr anzeigen
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
trans-3,4,5-Trifluor-4'-(4-n-Propylcyclohexyl)biphenyl, 99 %, Thermo Scientific™