Learn More
trans-3,4,5-Trifluor-4'-(4-n-Propylcyclohexyl)biphenyl, 99 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15432896
trans-3,4,5-Trifluor-4'-(4-n-Propylcyclohexyl)biphenyl, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15432896
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15432896
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56790.06
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132123-39-8
Summenformel C21H23F3
Molekulargewicht (g/mol) 332.41
MDL-Nummer MFCD09839001
InChI-Schlüssel RRKRBRVTKIRLHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluorobiphenyl, 1,2,3-trifluoro-5-4-4-propylcyclohexyl phenyl benzene, 4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, 4-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-n-propylcyclohexyl biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl
PubChem CID 15014921
IUPAC-Name 1,2,3-Trifluor-5-[4-(4-propylcyclohexyl)phenyl]benzol
SMILES CCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC(=C(C(=C3)F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 332.4
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerBF120551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
trans-3,4,5-Trifluor-4'-(4-n-Propylcyclohexyl)biphenyl, 99 %, Thermo Scientific™ >