Learn More
trans-1,2-Dichlorethylen, 98 %, stab. mit 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 156-60-5 | C2H2Cl2 | 96.94 g/mol
88.85 CHF - 239.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 156-60-5
Summenformel C2H2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 96.94
MDL-Nummer MFCD00062942
InChI-Schlüssel KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Synonym trans-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethylene, trans-dichloroethylene, trans-acetylene dichloride, 1,2-trans-dichloroethylene, acetylene dichloride, ethene, 1,2-dichloro-, 1e, dioformMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 638186
ChEBI CHEBI:29027
IUPAC-Name (E)-1,2-Dichlorethen
SMILES Cl\C=C\Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11398865
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13994.14
25 g
88.85 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11308875
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13994.22
100 g
239.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
trans-1,2-Dichloroethylene is used in the preparation of solvents and in chemical mixtures. It also acts as a synthetic agent and active constituent of perfumes. Further, it is used for electronics cleaning, precision cleaning and metal cleaning activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
trans-1,2-Dichlorethylen wird bei der Herstellung von Lösungsmitteln und in chemischen Gemischen verwendet. Es fungiert auch als synthetischer Wirkstoff und aktiver Bestandteil von Parfümen. Darüber hinaus wird es für die Elektronikreinigung, Präzisionsreinigung und Metallreinigung verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ethylether, Aceton, Benzol und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Licht-, luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H225-H302-H332
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P370+P378q-P372-P374-P380-P501c
H225-H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:1,2-Dichlorethylen
missing translation for 'einecsNumber' : 205-860-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse KV9400000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
trans-1,2-Dichlorethylen, 98 %, stab. mit 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals