Learn More
trans-1,2-Dichlorethylen, 98 %, stab. mit 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11398865
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
trans-1,2-Dichlorethylen, 98 %, stab. mit 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398865
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11398865
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13994.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 156-60-5 | C2H2Cl2 | 96.94 g/mol
trans-1,2-Dichloroethylene is used in the preparation of solvents and in chemical mixtures. It also acts as a synthetic agent and active constituent of perfumes. Further, it is used for electronics cleaning, precision cleaning and metal cleaning activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
trans-1,2-Dichlorethylen wird bei der Herstellung von Lösungsmitteln und in chemischen Gemischen verwendet. Es fungiert auch als synthetischer Wirkstoff und aktiver Bestandteil von Parfümen. Darüber hinaus wird es für die Elektronikreinigung, Präzisionsreinigung und Metallreinigung verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ethylether, Aceton, Benzol und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Licht-, luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156-60-5
Summenformel C2H2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 96.94
MDL-Nummer MFCD00062942
InChI-Schlüssel KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Synonym trans-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethylene, trans-dichloroethylene, trans-acetylene dichloride, 1,2-trans-dichloroethylene, acetylene dichloride, ethene, 1,2-dichloro-, 1e, dioform
PubChem CID 638186
ChEBI CHEBI:29027
IUPAC-Name (E)-1,2-Dichlorethen
SMILES Cl\C=C\Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-1,2-Dichloroethylene
Namenshinweis stabilized with 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt -50°C
Dichte 1.252
Siedepunkt 47°C to 49°C
Flammpunkt 2°C (35°F)
Brechungsindex 1.4455
Menge 25 g
UN-Nummer UN1150
Beilstein 1420761
Merck Index 14,92
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ethyl ether,acetone,benzene and chloroform. Immiscible with water.
Formelmasse 96.94
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253336 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2024 Catalog NumberL13994.22,L13994.14
ChargennummerN06J001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberL13994.22,L13994.14
Chargennummer10238488 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberL13994.22,L13994.14
ChargennummerH19X012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL13994.22,L13994.14
ChargennummerS19E074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL13994.22,L13994.14
Name des Produkts
trans-1,2-Dichlorethylen, 98 %, stab. mit 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals >