Learn More
Trans-1,2-Cyclohexandiol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1460-57-7 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
60.45 CHF - 174.06 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1460-57-7 |
---|---|
Summenformel | C6H12O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 116.16 |
MDL-Nummer | MFCD00063611 |
InChI-Schlüssel | PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N |
Synonym | trans-1,2-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-trans-1,2-cyclohexanediol, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2r-rel, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, trans, l6tj aq bq&&trans, trans-1,2-cyclohexandiol, 1r,2r-1,2-cyclohexanediol |
PubChem CID | 92886 |
ChEBI | CHEBI:16931 |
IUPAC-Name | (1R,2r)-Cyclohexan-1,2-Diol |
SMILES | O[C@@H]1CCCC[C@H]1O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11307136
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07088.14 |
25 g |
60.45 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11317136
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07088.22 |
100 g |
174.06 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
trans-1,2-Cyclohexanediol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenTrans-1,2-Cyclohexandiol wird als organisches chemisches Synthese-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
1460-57-7 | |
116.16 | |
PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N | |
92886 | |
(1R,2r)-Cyclohexan-1,2-Diol |
C6H12O2 | |
MFCD00063611 | |
trans-1,2-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-trans-1,2-cyclohexanediol, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2r-rel, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, trans, l6tj aq bq&&trans, trans-1,2-cyclohexandiol, 1r,2r-1,2-cyclohexanediol | |
CHEBI:16931 | |
O[C@@H]1CCCC[C@H]1O |
Spezifikation
trans-1,2-Cyclohexanediol | |
101°C to 106°C | |
134°C (273°F) | |
MFCD00063611 | |
trans-1,2-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-trans-1,2-cyclohexanediol, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2r-rel, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, trans, l6tj aq bq&&trans, trans-1,2-cyclohexandiol, 1r,2r-1,2-cyclohexanediol | |
PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N | |
(1R,2r)-Cyclohexan-1,2-Diol | |
92886 | |
116.16 |
1460-57-7 | |
231°C to 233°C | |
C6H12O2 | |
3193810 | |
Soluble in chloroform and methanol. | |
O[C@@H]1CCCC[C@H]1O | |
116.16 | |
CHEBI:16931 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-956-6
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen