Learn More
Trans-1,2-Cyclohexandiol 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11307136
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trans-1,2-Cyclohexandiol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307136
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11307136
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07088.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1460-57-7 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
trans-1,2-Cyclohexanediol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-1,2-Cyclohexandiol wird als organisches chemisches Synthese-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1460-57-7
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00063611
InChI-Schlüssel PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
Synonym trans-1,2-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-trans-1,2-cyclohexanediol, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2r-rel, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, trans, l6tj aq bq&&trans, trans-1,2-cyclohexandiol, 1r,2r-1,2-cyclohexanediolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 92886
ChEBI CHEBI:16931
IUPAC-Name (1R,2r)-Cyclohexan-1,2-Diol
SMILES O[C@@H]1CCCC[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-1,2-Cyclohexanediol
Schmelzpunkt 101°C to 106°C
Siedepunkt 231°C to 233°C
Flammpunkt 134°C (273°F)
Menge 25 g
Beilstein 3193810
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and methanol.
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254564 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberL07088.22,L07088.14
Chargennummer10249880 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog NumberL07088.22,L07088.14
Chargennummer61600487 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL07088.22,L07088.14
Chargennummer5001P04N Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL07088.22,L07088.14
Chargennummer10147613 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL07088.22,L07088.14
Name des Produkts
Trans-1,2-Cyclohexandiol 98 %, Thermo Scientific Chemicals >