Learn More
Trans-1,2-Cyclohexandiol 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10246020
Zum Warenkorb hinzufügen
Trans-1,2-Cyclohexandiol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10246020
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10246020
Marke: Thermo Scientific Acros 161650100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1460-57-7 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1460-57-7
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00063611
InChI-Schlüssel PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
Synonym trans-1,2-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-trans-1,2-cyclohexanediol, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2r-rel, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, trans, l6tj aq bq & trans, trans-1,2-cyclohexandiol, 1r,2r-1,2-cyclohexanediolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 92886
ChEBI CHEBI:16931
IUPAC-Name (1R,2r)-Cyclohexan-1,2-Diol
SMILES O[C@@H]1CCCC[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-1, 2-Cyclohexanediol
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 100°C to 104°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 117°C (17.0 Mbar)
Flammpunkt 134°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H10(OH)2
Menge 10 g
Fieser 17,91
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 375g/L (20 c)
Viskosität 8 mPa.s (110°C)
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470745 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number161650500,161650100
ChargennummerA0386513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number161650500,161650100
ChargennummerA0438663 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2022 Catalog Number161650500,161650100
Produktidentifikator
  • trans-1,2-Cyclohexanediol
Name des Produkts
Trans-1,2-Cyclohexandiol 98 %, Thermo Scientific Chemicals >