Learn More
Trans-1,2-Cyclohexandiol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1460-57-7 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
42.05 CHF - 118.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1460-57-7 |
---|---|
Summenformel | C6H12O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 116.16 |
MDL-Nummer | MFCD00063611 |
InChI-Schlüssel | PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N |
Synonym | trans-1,2-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-trans-1,2-cyclohexanediol, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2r-rel, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, trans, l6tj aq bq & trans, trans-1,2-cyclohexandiol, 1r,2r-1,2-cyclohexanediolMehr anzeigen |
PubChem CID | 92886 |
ChEBI | CHEBI:16931 |
IUPAC-Name | (1R,2r)-Cyclohexan-1,2-Diol |
SMILES | O[C@@H]1CCCC[C@H]1O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10246020
|
Thermo Scientific Acros
161650100 |
10 g | Glasflasche |
42.05 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10685022
|
Thermo Scientific Acros
161650500 |
50 g | Glasflasche |
118.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1460-57-7 | |
116.16 | |
PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N | |
92886 | |
(1R,2r)-Cyclohexan-1,2-Diol |
C6H12O2 | |
MFCD00063611 | |
trans-1,2-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-trans-1,2-cyclohexanediol, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2r-rel, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, trans, l6tj aq bq & trans, trans-1,2-cyclohexandiol, 1r,2r-1,2-cyclohexanediolMehr anzeigen | |
CHEBI:16931 | |
O[C@@H]1CCCC[C@H]1O |
Spezifikation
trans-1, 2-Cyclohexanediol | |
1460-57-7 | |
Weiß | |
134°C | |
98% | |
C6H10(OH)2 | |
17,91 | |
Solubility in water: 375g/L (20 c) | |
O[C@@H]1CCCC[C@H]1O | |
116.16 | |
CHEBI:16931 | |
116.16 | |
Kristallines Pulver oder Kristalle |
98% | |
100°C to 104°C | |
117°C (17.0 Mbar) | |
Echt | |
C6H12O2 | |
MFCD00063611 | |
trans-1,2-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-trans-1,2-cyclohexanediol, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2r-rel, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, trans, l6tj aq bq & trans, trans-1,2-cyclohexandiol, 1r,2r-1,2-cyclohexanediol | |
PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N | |
(1R,2r)-Cyclohexan-1,2-Diol | |
92886 | |
8 mPa.s (110°C) | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-956-6
- trans-1,2-Cyclohexanediol