Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q+ GC-Säulen
Trennen Sie Ethan, Ethylen und Acetylen konsistent mit der PLOT-Säule mit mittlerer Polarität, ohne dass Partikel freigesetzt werden.
610.67 CHF - 869.59 CHF
Spezifikation
Stationäre Phase TracePLOT™ TG-BOND Q+
Max. Temperatur Bis zu 250 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC für die Trennung von Ethan, Ethylen und Acetylen bis zum Ausgangszustand
Polarität Mittelpolar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10340825
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26005-6000
15 m 0,32 mm
610.67 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10249564
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26005-6030
30 m 0,32 mm
796.86 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10679865
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26005-6060
15 m 0,53 mm
647.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10299224
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26005-6090
30 m 0,53 mm
869.59 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für eine konsistente, reproduzierbare Trennung von Ethan, Ethylen und Acetylen bieten Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q+ GC-Säulen eine hohe Leistung und unübertroffene Stabilität. Die Säulen verwenden eine poröse Divinylbenzol-Homopolymer-Phase mit mittlerer Polarität, und die Partikel werden in die Wände des Schlauchs integriert, um im Wesentlichen keine Partikelfreisetzung zu gewährleisten, was zur Vermeidung von Schäden an Detektionssystemen beiträgt.
Anwendungen:
  • Trennung von Ethan, Ethylen und Acetylen zur Grundlinie
Ähnlich:
  • GS-Q
  • Rt™-QS-BOND
Spezifikation
Spezifikation
TracePLOT™ TG-BOND Q+
Bis zu 250 °C
GC für die Trennung von Ethan, Ethylen und Acetylen bis zum Ausgangszustand
Mittelpolar
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q+ GC-Säulen