Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q+ GC-Säulen
Trennen Sie Ethan, Ethylen und Acetylen konsistent mit der PLOT-Säule mit mittlerer Polarität, ohne dass Partikel freigesetzt werden.
Marke:  Thermo Scientific™ 26005-6060
644.53 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10679865
  • 647.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für eine konsistente, reproduzierbare Trennung von Ethan, Ethylen und Acetylen bieten Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q+ GC-Säulen eine hohe Leistung und unübertroffene Stabilität. Die Säulen verwenden eine poröse Divinylbenzol-Homopolymer-Phase mit mittlerer Polarität, und die Partikel werden in die Wände des Schlauchs integriert, um im Wesentlichen keine Partikelfreisetzung zu gewährleisten, was zur Vermeidung von Schäden an Detektionssystemen beiträgt.
Anwendungen:
  • Trennung von Ethan, Ethylen und Acetylen zur Grundlinie
Ähnlich:
  • GS-Q
  • Rt™-QS-BOND
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bis zu 250 °C
0,53 mm
GC für die Trennung von Ethan, Ethylen und Acetylen bis zum Ausgangszustand
15 m
0,53 mm
TracePLOT™ TG-BOND Q+
20 μm
Mittelpolar
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q+ GC-Säulen > 20 μm Schichtdicke; 0,53 mm ID; 15 m Länge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.