Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC-Säulen (Na2SO4-Deaktivierung)
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC-Säulen zur linearen und qualitativen Analyse von polaren ungesättigten Kohlenwasserstoffen.
869.59 CHF - 1455.73 CHF
Spezifikation
Stationäre Phase TracePLOT™ TG-BOND Aluminiumoxid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Länge (metrisch) dimDiameterMetricInner Filmdicke Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) dimDiameterMetricInner Filmdicke Preis Menge & Verfügbarkeit  
10107644
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26001-6020
30 m 5 μm
898.47 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10026554
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26001-6080
30 m 10 μm
869.59 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10035724
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26001-6050
50 m 5 μm
1455.73 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10584305
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26001-6110
50 m 10 μm
1433.28 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC-Säulen zur linearen und qualitativen Analyse von polaren ungesättigten Kohlenwasserstoffen.
Anwendungen:
  • C1-C5 Kohlenwasserstoffe
  • Ungesättigte Kohlenwasserstoffisomere
Für hervorragendes Leistungsverhalten:
  • Die starke Verklebung verhindert Schäden an den Injektions- und Detektionssystemen durch Partikelfreisetzung während des Ventilschaltens.
  • Die Säulen können regeneriert werden, um nach der Wasseradsorption die volle Effizienz und Selektivität wiederherzustellen.
  • Strenge Tests gewährleisten die richtige Schichtdicke (1,3-Butadien), Selektivität (Propadien, Methylacetylen), Auflösung (Trans-2-Buten, 1-Buten) und die Beschichtungseffizienz (1,3-Butadien).
Ähnlich:
  • Alumina-PLOT
  • AT™-Alumina
  • CP-Al2O3/KCl
  • CP-Al2O3/Na2SO4
  • GS-Alumina
  • GS-Alumina KCl
  • HP PLOT M
  • HP PLOT S
  • Rt™-Alumina BOND (KCl)
  • Rt™-Alumina BOND (Na2SO4)
Spezifikation
Spezifikation
TracePLOT™ TG-BOND Aluminiumoxid
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.