Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC-Säulen
Analysieren Sie FAMEs mit dieser Säule bei ausgezeichneter Temperaturstabilität.
414.35 CHF - 1304.39 CHF
Spezifikation
Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-WAXMS |
---|---|
USP-Typ | G14, G15, G16, G20, G39 |
Max. Temperatur | 240/260 °C. |
Polarität | Polar |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10734267
|
Thermo Scientific™
26088-0200 |
10 m | 0,0 mm | 0,1 μm |
491.82 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10419444
|
Thermo Scientific™
26088-1300 |
15 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
414.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10137944
|
Thermo Scientific™
26088-1310 |
15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10477714
|
Thermo Scientific™
26088-1420 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
632.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10209234
|
Thermo Scientific™
26088-1430 |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
679.11 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10219234
|
Thermo Scientific™
26088-1440 |
30 m | 0,53 mm | 0,25 μm |
775.74 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10381065
|
Thermo Scientific™
26088-1540 |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1119.94 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10025794
|
Thermo Scientific™
26088-1550 |
60 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
1214.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10722537
|
Thermo Scientific™
26088-1560 |
60 m | 0,53 mm | 0,25 μm |
1304.39 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10391065
|
Thermo Scientific™
26088-2110 |
15m | 0.25 mm | 0,5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10157804
|
Thermo Scientific™
26088-2120 |
15 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
439.63 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10167804
|
Thermo Scientific™
26088-2130 |
15 m | 0,53 mm | 0,5 μm |
482.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10670446
|
Thermo Scientific™
26088-2230 |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
657.28 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10744647
|
Thermo Scientific™
26088-2240 |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
685.58 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10055594
|
Thermo Scientific™
26088-2250 |
30 m | 0,53 mm | 0,5 μm |
773.43 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10147944
|
Thermo Scientific™
26088-2350 |
60 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
1138.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10219614
|
Thermo Scientific™
26088-2360 |
60 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
1199.62 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10229614
|
Thermo Scientific™
26088-2370 |
60 m | 0,53 mm | 0,5 μm |
1288.13 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10535065
|
Thermo Scientific™
26088-2850 |
15 m | 0,32 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10380875
|
Thermo Scientific™
26088-2860 |
15 m | 0,53 mm | 1 μm |
464.92 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10187994
|
Thermo Scientific™
26088-2970 |
30 m | 0,32 mm | 1 μm |
679.11 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10280285
|
Thermo Scientific™
26088-2980 |
30 m | 0,53 mm | 1 μm |
773.22 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10210055
|
Thermo Scientific™
26088-3090 |
60 m | 0,32 mm | 1 μm |
1184.67 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10468104
|
Thermo Scientific™
26088-3100 |
60 m | 0,53 mm | 1 μm |
1251.63 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10279274
|
Thermo Scientific™
26088-3340 |
15m | 0.53 mm | 1.5μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10321355
|
Thermo Scientific™
26088-3360 |
30 m | 0,53 mm | 1,5 µm |
789.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Analysieren Sie FAMEs mit ausgezeichneter Temperaturstabilität mit der Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS GC-Säule.
Für hervorragendes Leistungsverhalten- Polare Phase, Polyethylenglykol
- Polar-deaktivierte Oberfläche, die eine enge Bindung mit dem Polymer vollzieht und so eine exzellente thermische Stabilität bietet
- Widerstandsfähiger als Silikon-Festphasen gegenüber oxidativen Schäden und Schäden aus stark sauren oder basischen flüchtigen Verbindungen
- Anwendungen:
- Fettsäuremethylester (FAMEs)
- Geschmacksstoffe und ätherische Öle
- Lösungsmittel
- Xylol-Isomere
- EPA-Methode 603 für Acrolein/Acrylonitril
- Diese stabile Säule mit nur geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
- Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
- Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
- Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
- Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
- Aldehyde
- Ätherische Öle
- Lösungsmittel
- Xylole
- Alternative Anwendungen:
- Säuren
- Alkohole
- Alkohole in Getränken
- Alditolacetate (Zucker)
- Amine – aliphatisch
- Amine – aromatisch
- Herbizide
- Ketone
- Nitroaromaten
- Phenole
- Flüchtige Stoffe
- DB-WAX
- DB-WAXetr
- HP-Wax
- HP-Innowax
- SUPELCOWAX™ 10
- CP-Wax 52 CB
- Stabilwax™
- Rtx™-Wax
- BP20
- ZB-Wax
- Optima™ Wax
- AT™-Wax
Spezifikation
TraceGOLD™ TG-WAXMS | |
G14, G15, G16, G20, G39 | |
240/260 °C. | |
Polar |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.