Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC-Säulen
Analysieren Sie FAMEs mit dieser Säule bei ausgezeichneter Temperaturstabilität.
Marke:  Thermo Scientific™ 26088-2370
1281.72 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10229614
  • 1288.13 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
240/260 °C.
0,53 mm
TraceGOLD™ TG-WAXMS
GC/MS für FAMEs, GC/MS für Aromaextrakte und ätherische Öle, GC/MS für Lösungsmittel, GC/MS für Xylol-Isomere, GC/MS für die EPA-Methode 603 für Acrolein/Acrylonitril
60 m
Dicke 0,5 μm; Innendurchmesser 0,53 mm; Länge 60 m
0,53 mm
TraceGOLD
G14, G15, G16, G20, G39
0,5 μm
Polar
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC-Säulen > 0,5 μm Schichtdicke; 0,53 mm Innendurchmesser; 60 m Länge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.