Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC-Säulen mit SafeGuard
Erzielen Sie konsistente Ergebnisse mit dieser stabilen Säule mit geringem Bluten.
785.92 CHF - 797.93 CHF
Spezifikation
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-WAXMS
USP-Typ G14, G15, G16, G20, G39
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC-MS
Partikelgröße 0,25 μm
Temperaturbereich 40 bis 260 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11870443
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26088-1421
30 m 0,25 mm
785.92 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11880443
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26088-1435
30 m 0,32 mm
797.93 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
TraceGOLD™ TG-WAXMS
GC-MS
40 bis 260 °C
G14, G15, G16, G20, G39
0,25 μm
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC-Säulen mit SafeGuard