Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC-Säulen mit SafeGuard
Erzielen Sie konsistente Ergebnisse mit dieser stabilen Säule mit geringem Bluten.
Marke:  Thermo Scientific™ 26088-1421
782.01 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11870443
  • 785.92 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erzielen Sie konsistente Ergebnisse mit dieser stabilen Säule mit geringem Bluten. Die Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC-Säule mit SafeGuard bietet eine längere Analysesäulenlebensdauer ohne Kompromisse bei der Leistungsfähigkeit.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-WAXMS
GC-MS
40 bis 260 °C
TraceGOLD
G14, G15, G16, G20, G39
0,25 μm
30 m
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC-Säulen mit SafeGuard > TG-WAXMS 0,25 μm; 0,25 mm Innendurchmesser; 30 m Länge; mit 10 m SafeGuard
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.