Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-PAH GC-Säulen
Verwenden Sie diese thermisch stabilen TraceGOLD TG-PAH GC-Säulen für die schnelle Analyse regulierter polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs) in komplexen Lebensmittel- und Umweltproben.
691.95 CHF - 1221.31 CHF
Spezifikation
Produktlinie | TraceGOLD |
---|---|
Stationäre Phase | TraceGOLD™ PAH |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie (GC) |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15968200
|
Thermo Scientific™
26055-0470 |
30 m | 0,25 mm | 0,1 μm |
691.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15978200
|
Thermo Scientific™
26055-3570 |
40 m | 0,18 mm | 0,07 µm |
998.18 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15958200
|
Thermo Scientific™
26055-0120 |
60 m | 0,25 mm | 0,1 μm |
1221.31 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Description
Führen Sie mithilfe der Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-PAH GC-Säulen eine schnelle Analyse regulierter PAHs wie z. B. persistenter organischer Schadstoffe (POP) in komplexen Lebensmittel- und Umweltproben durch. Hohe Selektivität und maximale Auflösung dieser Kapillarsäule auf Kieselgelbasis in Kombination mit ihrer einzigartigen gebundenen Chemie gewährleisten eine genaue Trennung isobarischer Verbindungen auch bei sehr niedrigen Konzentrationen. Die TraceGOLD TG-PAH GC Säule gilt aufgrund der außergewöhnlich hohen thermischen Stabilität und langen Lebensdauer als sehr robust. Die Empfindlichkeit ist von größter Bedeutung, wenn es darum geht, die regulatorischen Standards bei der anspruchsvollen Spurenanalyse zu erfüllen.
Entwickelt für die hochauflösende Analyse polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) in komplexen Lebensmittel- und Umweltproben.
Hauptvorteile- Schnelle Analyse regulierter PAHs
- Maximierte Auflösung für wichtige isobarische PAHs
- Max. Temperatur von 360 °C
- Geringes Säulenbluten
Specifications
TraceGOLD | |
TraceGOLD™ PAH | |
Gaschromatographie (GC) |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.