Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-PAH GC-Säulen
Verwenden Sie diese thermisch stabilen TraceGOLD TG-PAH GC-Säulen für die schnelle Analyse regulierter polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs) in komplexen Lebensmittel- und Umweltproben.
Marke:  Thermo Scientific™ 26055-0470
688.51 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15968200
  • 691.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Beschreibung
Führen Sie mithilfe der Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-PAH GC-Säulen eine schnelle Analyse regulierter PAHs wie z. B. persistenter organischer Schadstoffe (POP) in komplexen Lebensmittel- und Umweltproben durch. Hohe Selektivität und maximale Auflösung dieser Kapillarsäule auf Kieselgelbasis in Kombination mit ihrer einzigartigen gebundenen Chemie gewährleisten eine genaue Trennung isobarischer Verbindungen auch bei sehr niedrigen Konzentrationen. Die TraceGOLD TG-PAH GC Säule gilt aufgrund der außergewöhnlich hohen thermischen Stabilität und langen Lebensdauer als sehr robust. Die Empfindlichkeit ist von größter Bedeutung, wenn es darum geht, die regulatorischen Standards bei der anspruchsvollen Spurenanalyse zu erfüllen.
Entwickelt für die hochauflösende Analyse polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) in komplexen Lebensmittel- und Umweltproben.
Wichtigste Leistungen
  • Schnelle Analyse regulierter PAHs
  • Maximierte Auflösung für wichtige isobarische PAHs
  • Max. Temperatur von 360 °C
  • Geringes Säulenbluten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,25 mm
TraceGOLD™ PAH
0,1 μm
TraceGOLD
Gaschromatographie (GC)
30 m
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-PAH GC-Säulen >