Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 und TG-624SilMS GC-Säulen
Optimale Analyse flüchtiger organischer Verbindungen mit der GC-Säule mittlerer Polarität mit geringem Säulenbluten und hoher thermischer Stabilität.
Marke:  Thermo Scientific™ 26059-4090
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15204533
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Analysieren Sie mit Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 und TG-624SilMS GC-Säulen Restlösungsmittel, flüchtige organische Verbindungen, Alkohole und Oxygenate. Beide Phasen bieten die Phase mit niedriger bis mittlerer Polarität, 6 % Cyanopropylphenylmethypolysilozan.
  • TraceGOLD TG-624 GC-Säulen bieten eine 90+%ige Auflösung der ersten sechs Gase in der EPA-Methode 8260 und EPA-Methode 524.4. Diese Säulen sind auch ideal für die EPA-Methoden 624 und 608.
  • TraceGOLD TG-624SilMS GC-Säulen bieten eine hohe thermische Stabilität bei maximalen Temperaturen bis zu 320 °C, was sich ideal für die Analyse flüchtiger organischer Substanzen eignet. Sie sind sehr inert und bieten eine hervorragende Peakform für eine Vielzahl von Verbindungen.
Für hervorragendes Leistungsverhalten
  • Phase geringer bis mittlerer Polarität, vergleichbar mit 6 % Cyanopropylphenylmethylpolysiloxan
  • Hohe thermische Stabilität – maximale Temperaturen bis zu 320 °C
  • Hohe Reaktionsträgheit — exzellente Peakform für eine große Bandbreite an Verbindungen
  • Entsprechend USP G43
Anwendungen:
  • Lösungsmittelrückstände
  • Flüchtige organische Verbindungen (VOCs)
  • Alkohole
  • Sauerstoffverbindungen
Die Säulen zeichnen sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe inerte Eigenschaften bei zugleich sprunghafter Steigerung ihrer Arbeitsleistung aus
  • Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
  • Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
  • Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
  • Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
  • Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Empfohlen für:
  • Alkohole
  • Ketone
  • Lösungsmittelrückstände
  • Flüchtige Stoffe
Alternative Anwendungen:
  • Sauerstoffverbindungen
Vergleichbar mit folgenden Säulen:
  • DB-624
  • VF-624ms
  • CP-Select 624 CB
  • ZB-624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
320 °C
0.53 mm
G43
3 μm
Mittelpolar
0.53 mm
TraceGOLD™ TG-624 SilMS
GC/MS for Residual Solvents, GC/MS for Volatile Organic Compounds, GC/MS for Alcohols, GC/MS for Oxygenates
105 m
TG-624SilMS 105m x 0.53mm x 3.0µm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.