Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ Umkehrphasen-HPLC-Säulen
Die neuen Thermo Scientific™ MAbPac™ RP-Säulen dienen der leistungsstarken Umkehrphasen-HPLC- und LC/MS-Charakterisierung von monoklonalen Antikörpern (MAbs), Fragmenten, Varianten, Antikörper-Arzneimittelkonjugaten (ADCs), PEGylierten Proteinen und bispezifischen Proteinen.
Marke:  Thermo Scientific™ 302597
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15776222
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die neuen Thermo Scientific™ MAbPac™ Umkehrphasensäulen dienen der leistungsstarken Umkehrphasen-HPLC- und LC/MS-Charakterisierung von monoklonalen Antikörpern (MAbs), Fragmenten, Varianten, Antikörper-Arzneimittelkonjugaten (ADCs), PEGylierten Proteinen und bispezifischen Proteinen. Die Säulen weisen eine ausgezeichnete Auflösung, lange Lebensdauer und geringe Verschleppung auf. Oberflächenchemie, Partikelgröße und Porendurchmesser wurden für Trennungen mit hoher Auflösung optimiert.
Kompatibel mit in HPLC und MS unter Umkehrbedingungen verwendetem organischen Lösungsmittel
  • Das Harz basiert auf hydrophoben, äußerst makroporösen 4 μm-Polymerpartikeln
  • Stabil bei extremen pH-Werten (0 bis 14) und hohen Temperaturen (bis zu 110 °C)
Hohe Effizienz und geringe Verschleppung
  • Polymerharz mit Porengröße von 1,500 Å
  • Effiziente Trennung von Proteinmolekülen mit sehr geringer Verschleppung
Für Trennungen von Biomolekülen in Umkehrphasen-LC und -LC/MS
  • Ausgezeichnete Auflösungsleistung bei monoklonalen Antikörpern und verwandten Substanzen
  • Hohe Effizienz und geringe Verschleppung
  • Exzellente MS-Kompatibilität
  • Breiter pH-Betriebsbereich: 0 bis 14
  • Hohe Temperaturstabilität: bis zu 110 °C
  • Hoher Durchsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
75 to 150 μL/min
4000 psi (275 bar)
0 bis 14
<110°C
MAbPac
Umkehrphase
1 mm
50 mm
4 μm
1500 Å
Phenyl (Ph)
DVB (Divinylbenzol)-Polymer
Umkehrphase
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MAbPac™ Umkehrphasen-HPLC-Säulen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.