Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC-Säulen
Die Phenylgruppen im Polymergrundgerüst sorgen für eine verbesserte thermische Stabilität, weniger Säulenbluten und eine geringere Oxidationsneigung.
Marke: Thermo Scientific™ 26096-2760
921.77 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC-Säulen enthalten Phenylgruppen im Polymergrundgerüst für eine verbesserte thermische Stabilität, weniger Säulenbluten und geringere Oxidationsneigung.
- Geringe Polarität, Silarylen-Phase mit einer Selektivität vergleichbar mit 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
- Entwickelt für geringes Säulenbluten und außergewöhnliche Trägheit
- Ähnlich DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Empfohlen für:
- GC/MS-Anwendungen mit Ionenfallensystemen
- Polyzyklische Aromaten
- Kohlenwasserstoffe einschließlich chloriertem Kohlenwasserstoffen
- Phthalate
- Phenole
- Amine
- Organophosphate
Spezifikation
330/350 °C | |
0,15 mm | |
TraceGOLD™ TG-5 SilMS | |
GC/MS-Anwendungen mit Ionenfallensystemen, GC/MS für polyzyklische Aromaten, Phthalate, Phenole, Amine und Phosphorsäureester, GC/MS für Kohlenwasserstoffe, einschließlich Chlorkohlenwasserstoffe | |
20 m | |
TG-5 SilMS 20 m x 0,15 mm x 0,15 µm |
0,15 mm | |
TraceGOLD | |
G27, G36 | |
0,15 µm | |
Niedrige Polarität |