Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC-Säulen mit SafeGuard
Verlängern Sie die Lebensdauer der Säule und erzielen Sie konsistentere Ergebnisse über einen längeren Zeitraum.
505.56 CHF - 843.69 CHF
Specifications
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-5 MS
USP-Typ G27, G36
Max. Temperatur 330/350 °C (Standardsäulen), 430 °C (Metallsäulen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS für ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis, eine optimale Empfindlichkeit und eine optimale MS-Integrität, GC/MS zur Analyse aktiver Verbindungen
Temperaturbereich -60 bis +330/350 °C
View More Specs
Products 4
Product Code Brand Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße Price Quantity & Availability  
11870453
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
26098-1435
30 m 0,32 mm 0,25 μm
843.69 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
11890453
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
26098-5785
20 m 0,18 mm 0,18 μm
719.99 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
11850453
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
26098-1305
15 m 0,25 mm 0,25 μm
505.56 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
11860453
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
26098-1425
30 m 0,25 mm 0,25 μm N/A N/A N/A
Description
Description
Verlängern Sie die Lebensdauer der Säule und erzielen Sie konsistente Ergebnisse über einen längeren Zeitraum. Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS Guard GC-Säulen mit SafeGuard bieten den Vorteil eines integrierten Spannungsschutzes (SafeGuard) zum Schutz der Säule.
  • Mit integrierter SafeGUARD
  • In verschiedenen Phasen erhältlich
Specifications
Specifications
TraceGOLD™ TG-5 MS
330/350 °C (Standardsäulen), 430 °C (Metallsäulen)
-60 bis +330/350 °C
G27, G36
GC/MS für ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis, eine optimale Empfindlichkeit und eine optimale MS-Integrität, GC/MS zur Analyse aktiver Verbindungen
Niedrige Polarität
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC-Säulen mit SafeGuard