Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC-Säulen mit SafeGuard
Verlängern Sie die Lebensdauer der Säule und erzielen Sie konsistentere Ergebnisse über einen längeren Zeitraum.
Marke:  Thermo Scientific™ 26098-5785
716.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11890453
  • 719.99 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verlängern Sie die Lebensdauer der Säule und erzielen Sie konsistente Ergebnisse über einen längeren Zeitraum. Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS Guard GC-Säulen mit SafeGuard bieten den Vorteil eines integrierten Spannungsschutzes (SafeGuard) zum Schutz der Säule.
  • Mit integrierter SafeGUARD
  • In verschiedenen Phasen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
330/350 °C (Standardsäulen), 430 °C (Metallsäulen)
0,18 mm
G27, G36
0,18 μm
0,18 µm
Niedrige Polarität
0,18 mm
TraceGOLD™ TG-5 MS
GC/MS für ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis, eine optimale Empfindlichkeit und eine optimale MS-Integrität, GC/MS zur Analyse aktiver Verbindungen
-60 bis +330/350 °C
20 m
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC-Säulen mit SafeGuard > TG-5MS 0,18 μm; 0,18 mm Innendurchmesser; 20 m Länge; mit 5 m SafeGuard
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.