Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-Säulen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-Säulen sind mit einem breiten Temperaturbereich bis 400 °C optimal für Hochtemperatur-GC-Anwendungen geeignet.
459.55 CHF - 866.67 CHF
Spezifikation
Produktlinie | TraceGOLD |
---|---|
Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-5 HT |
USP-Typ | G27, G36 |
Max. Temperatur | 380/400 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS für Phenole, halbflüchtige Verbindungen und PCBs, GC/MS für Pestizide, GC/MS für Lösungsmittelreste, Lösungsmittel und Lösungsmittelverunreinigungen |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10137714
|
Thermo Scientific™
26095-0350 |
15 m | 0,25 mm | 0,1 μm |
459.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13466846
|
Thermo Scientific™
26095-1300 |
15 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
554.05 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10669105
|
Thermo Scientific™
26095-0360 |
15 m | 0,32 mm | 0,1 μm |
503.38 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10200345
|
Thermo Scientific™
26095-0470 |
30 m | 0,25 mm | 0,1 μm |
738.41 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10545065
|
Thermo Scientific™
26095-0480 |
30 m | 0,32 mm | 0,1 μm |
833.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10230195
|
Thermo Scientific™
26095-0620 |
30 m | 0,53 mm | 0,15 µm |
866.67 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10240195
|
Thermo Scientific™
26095-1420 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
738.68 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10670636
|
Thermo Scientific™
26095-1430 |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
793.38 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13476846
|
Thermo Scientific™
26095-1640 |
10 m | 0,53 mm | 0,15 µm |
487.52 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-Säulen sind mit einem breiten Temperaturbereich bis 400 °C optimal für Hochtemperatur-GC-Anwendungen geeignet.
- Geringe Polarität, 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
- Geringes Säulenbluten und bessere Trägheit als vergleichbare Hochtemperatursäulen
- Das spezielle Silika-Design verlängert die Säulenlebensdauer um bis zu 40 %
- Ähnlich Rxi™-5HT, BD-5HT, VF-5HT, ZB-5HT
Empfohlen für:
- Phenole
- Lösungsmittelrückstände
- Drogen
- Schwerflüchtige Verbindungen
- Pestizide
- PCBs
- Lösungsmittelverunreinigungen
Spezifikation
TraceGOLD | |
G27, G36 | |
GC/MS für Phenole, halbflüchtige Verbindungen und PCBs, GC/MS für Pestizide, GC/MS für Lösungsmittelreste, Lösungsmittel und Lösungsmittelverunreinigungen |
TraceGOLD™ TG-5 HT | |
380/400 °C | |
Niedrige Polarität |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.