Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE GC-Säulen
Nutzt eine chemisch veränderte Schlauchoberfläche, um Nachlauf zu reduzieren, und macht Säulen-Priming bei der Analyse von Aminen und anderen basischen Verbindungen überflüssig.
595.00 CHF - 954.00 CHF
Spezifikation
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-35 MS Amine
Max. Temperatur 220 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS, GC/MS for Nitrogen-Containing Heterocyclics
Polarität Mittelpolar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke Preis Menge & Verfügbarkeit  
10381285
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26092-2110
15m 0.25 mm 0,5 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10659085
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26092-2230
30 m 0,25 mm 0,5 μm
791.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10585035
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26092-2840
15 m 0,25 mm 1 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10035874
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26092-2850
15 m 0,32 mm 1 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10341245
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26092-2860
15 m 0,53 mm 1 μm
599.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10427134
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26092-2960
30 m 0,25 mm 1 μm
768.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10177504
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26092-2970
30 m 0,32 mm 1 μm
862.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10229844
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26092-2980
30 m 0,53 mm 1 μm
954.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10005824
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26092-3350
30 m 0,32 mm 1,5 µm
851.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE CG-Säulen verwenden eine chemisch veränderte Kapillaroberfläche für reduziertes Nachlaufen ohne die Notwendigkeit von Säulen-Priming bei der Analyse von Aminen und anderen basischen Verbindungen.
  • Phase mittlerer Polarität, 35 % Diphenyl / 65 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Entwickelt zur Analyse aktiver basischer Verbindungen ohne Derivatisierung
  • Ermöglicht auch die Analyse von neutralen Verbindungen und adsorptiven Verbindungen mit wasserstoffbindungsanfälligen Sauerstoffgruppen
  • Geringes Säulenbluten bei maximaler Betriebstemperatur
Empfohlen für:
  • Amine einschließlich Alkylamine, Diamine, Triamine und Ethanolamine
  • Stickstoffhaltige Heterocyclide
Spezifikation
Spezifikation
TraceGOLD™ TG-35 MS Amine
220 °C
GC/MS, GC/MS for Nitrogen-Containing Heterocyclics
Mittelpolar
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE GC-Säulen