Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE GC-Säulen
Nutzt eine chemisch veränderte Schlauchoberfläche, um Nachlauf zu reduzieren, und macht Säulen-Priming bei der Analyse von Aminen und anderen basischen Verbindungen überflüssig.
Marke:  Thermo Scientific™ 26092-2860
568.11 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10341245
  • 570.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE CG-Säulen verwenden eine chemisch veränderte Kapillaroberfläche für reduziertes Nachlaufen ohne die Notwendigkeit von Säulen-Priming bei der Analyse von Aminen und anderen basischen Verbindungen.
  • Phase mittlerer Polarität, 35 % Diphenyl / 65 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Entwickelt zur Analyse aktiver basischer Verbindungen ohne Derivatisierung
  • Ermöglicht auch die Analyse von neutralen Verbindungen und adsorptiven Verbindungen mit wasserstoffbindungsanfälligen Sauerstoffgruppen
  • Geringes Säulenbluten bei maximaler Betriebstemperatur
Empfohlen für:
  • Amine einschließlich Alkylamine, Diamine, Triamine und Ethanolamine
  • Stickstoffhaltige Heterocyclide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
220 °C
0,53 mm
TraceGOLD™ TG-35 MS Amine
1 μm
Mittelpolar
0,53 mm
TraceGOLD
GC/MS für Amine einschließlich Alkylamine, Diamine, Triamine und Ethanolamine, GC/MS für stickstoffhaltige Heterocyclen
15 m
Dicke 1 μm; Innendurchmesser 0,53 mm; Länge 15 m
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE GC-Säulen > 1 μm Schichtdicke; 0,53 mm ID; 15 m Länge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.