Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-200MS GC-Säule
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC-Säule hat eine außergewöhnlich inerte Phase mit Selektivität und Elutionsreihenfolge, die für schwierige Trennungen optimiert ist.
Marke:  Thermo Scientific™ 26084-2980
806.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15820900
  • 810.08 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Phase aus Trifluoropropylmethyl-Polysiloxan löst Verbindungen auf, die Phenyl- und Cyano-Phasen nicht auflösen können
  • Außergewöhnliche thermische Stabilität und geringes Säulenbluten
  • Geeignet für die Verwendung mit empfindlichen Detektoren wie ECD, NPD und MS
  • Geeignet für die Verwendung als GC-Bestätigungssäule
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
30 m
Gehäuse G6
1 µm
0.53 mm
TraceGold TG-200MS
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-200MS GC-Säule > Länge: 30 m