Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS GC-Säulen
Mit dieser gering blutenden und äußerst inerten GC-Säule optimieren Sie Trennungen bei der Analyse umweltwirksamer Stoffe.
Marke:  Thermo Scientific™ 26072-1420
871.02 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15287478
  • 875.38 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Optimieren Sie Trennungen bei der Analyse umweltwirksamer Stoffe mit der Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS GC-Säule. Die Säule zeichnet sich durch hohe Stabilität und Leistungsfähigkeit aus und ist die ideale Lösung für die Trennung umweltwirksamer Stoffe wie polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK). Die Säule ist äußerst inert und gewährleistet so eine hervorragende Peakform und Empfindlichkeit.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
340/360 °C
30 m
G3
0,25 μm
GC/MS für PAKs, GC/MS für Pestizide und Herbizide, GC/MS für Phthalatester, GC/MS für Triglyceride
0,25 mm
TraceGOLD
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS GC-Säulen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.