Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS Guard GC-Säulen mit SafeGuard
Verlängerte Säulenlebensdauer durch in der GC-Säule integrierten Schutz.
682.34 CHF - 995.00 CHF
Spezifikation
Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-1 MS |
---|---|
USP-Typ | Gehäuse G2 |
Max. Temperatur | 330/350 °C (Standardsäulen), 430 °C (Metallsäulen) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS für ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis, eine optimale Empfindlichkeit und eine optimale MS-Integrität |
Länge (metrisch) | 30 m |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11810463
|
Thermo Scientific™
26099-2985 |
0.53 mm | 1 μm |
858.39 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11820463
|
Thermo Scientific™
26099-4705 |
0.53 mm | 5 μm | N/A | ||||||
11800463
|
Thermo Scientific™
26099-1425 |
0,25 mm | 0,25 μm |
682.34 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MS GC-Säulen mit SafeGuard verfügen über einen internen Schutz, der die Lebensdauer der Analysesäule erhöht.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
TraceGOLD™ TG-1 MS | |
330/350 °C (Standardsäulen), 430 °C (Metallsäulen) | |
30 m |
Gehäuse G2 | |
GC/MS für ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis, eine optimale Empfindlichkeit und eine optimale MS-Integrität | |
Nichtpolar |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.