Learn More
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Hi-Temp-Datenprotokollierungsthermometer mit Fernbenachrichtigung
Jetzt mit KOSTENLOSEM TraceableLIVE Abonnementplan (für einen Anwender)!
Marke: Fisherbrand™ 61011-47
Requires : TraceableLIVE-Abonnement erforderlich
Beschreibung
Eine einfache, effiziente und zuverlässige Möglichkeit, um kontrollierte Umgebungen zu überwachen, egal wo Sie sind. Mit TraceableLIVE™ sind Sie immer über Ihr Smartphone, Tablet oder PC mit Ihrem Labor verbunden. Mit der TraceableLIVE™ App oder über Traceablelive.com in einem beliebigen Browser können Sie Ihre aktuellen Umgebungsbedingungen anzeigen lassen, Alarmparameter steuern, Ihren Datenprotokollierungsverlauf aufrufen, Berichte anzeigen und erstellen oder anderen Teammitgliedern Zugriff auf die Daten gewähren und vieles mehr.- Ideal für Umgebungen mit hohen Temperaturen bis zu 300 °C (572 °F)
- Metallkabel kann in Öfen und Inkubatoren gelegt werden
- Warnungen: Temperaturalarm, Verbindungsunterbrechung, schwache Batterie
- Verbindung zu vorhandenem Wi-Fi herstellen
- Cloud-basierte Anwendungen—keine Software erforderlich
- Empfang von mobilen Push-/E-Mail-/Text-Benachrichtigungen
- Kontinuierliche Datenübertragung und -überwachung über eine SSL-verschlüsselte sichere Verbindung
- Temperaturkalibrierung an mehreren zugelassenen Punkten (0 °C, 100 °C, 200 ° C und 290 °C)—, die auf NIST rückführbar ist
Spezifikation
Temperatur-Datenlogger | |
Unbegrenzt auf Traceablive.com | |
Temperaturalarm, Verbindungsunterbrechung, schwache Batterie, Visual | |
AAA-Alkaline | |
NIST, ISO 17025, A2LA | |
± 0.25°C | |
0.00°C bis 300.00°C |
Digital | |
Kalibriert bei 0, 100, 200 und 290°C | |
TraceableLIVE | |
6 Monate | |
1 Platinum RTD-Sensor, Sonde aus Edelstahl 316 | |
0,01° | |
0.3 lb |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Hi-Temp-Datenprotokollierungsthermometer mit Fernbenachrichtigung > TraceableLIVE Hi-Temp Datenprotokollierthermometer mit externer Benachrichtigung; 1 Platin-RTD-Sensor, Edelstahlsonde 316
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur