Learn More
Fisherbrand™ TraceableGO™ Bluetooth Datenprotokollierthermometer mit Kapselsonde
Fisherbrand™ TraceableGO™ Bluetooth Datenlogger mit Kugelsonde füllt die unbekannten Fakten zwischen Zielen aus
Marke:  Fisherbrand™ 61011-60
86.51 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16394446
  • 92.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bedeutende Informationen (Temperatur, Fahrtdauer, MIN/MAX, Akkustand und Alarme) werden jederzeit auf dem LCD-Display angezeigt
    Einfache Anwendung mit nur einer Taste
  • Transportieren Sie Reagenzien, klinische Proben, Impfstoffe, Pharmazeutika und Lebensmittel sicher an jeden Ort
  • Kompatibel mit TraceableGO oder TraceableLIVE Handy-Apps:
    • Nach Beendigung des Wegs können Anwender die Daten exportieren
    • Die App erkennt sofort, ob der Inhalt Bedingungen außerhalb der benutzerdefinierten Parameter aufweist
    • Anzeigen, ob ein Alarm ausgelöst wurde
    • Erstellen Sie einen sofortigen Datenbericht
    • Das Gerät speichert bis zu 90 Alarmereignisse, zeichnet Messwerte standardmäßig einmal pro 5 Minuten auf oder der Anwender kann das Messintervall zwischen einer Minute und einmal alle 12 Stunden einstellen
    • Protokolldauer ist227 Tage (7.5 Monate)
  • TraceableGO™ Bluetooth-Geräte sind mit Alarmwerten vorprogrammiert
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24163
    Gültig bis zum2025-04-30
    Neues Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.04.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ TraceableGO™ Bluetooth Datenprotokollierthermometer mit Kapselsonde > Kugelsonde
Abo-Option für einen cloudbasierten TraceableLIVE™ Dienst zum Hochladen von Daten in die Cloud.