Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Dreikanal-Timer
Der kalibrierte Timer wurde speziell für vielbeschäftigte Kliniken und klinische Labors entwickelt.
Marke:  Fisherbrand™ 5600014
66.17 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17846111
  • 69.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stets einsatzbereit auf Ihrem Labortisch, verfügt über 3 Kanäle zur Verfolgung gleichzeitiger Zeitmessereignisse
  • Das ergonomische Design bietet einen optimalen Blickwinkel, einfache Bedienung und erhöhte Stabilität auf dem Tisch
  • Der integrierte antimikrobielle Schutz sorgt für ein sauberes, hygienisches Produkt
  • Große, taktile Tasten sind auch mit Handschuhen leicht zu bedienen
  • Wiederkehrende und sich wiederholende Aufgaben können dank der der integrierten Speicher-, Datums- und Uhrfunktion sowie den Alarmeinstellungen schnell und einfach erledigt werden
  • Einhaltung von Vorschriften: Enthält NIST-Traceable Bescheinigung von unserem A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor (1750.01)
  • Lautstärke und Warnton des Timers sind einstellbar
Spezifikation
Spezifikation
Zeitschaltuhr
1 Minute Dauerton und optisch
1 s
Nach oben oder unten
AAA
7,6 cm
0.11 kg
NIST
99 h 59 min 59 s
±0,001 %
LCD-Anzeige
3
8,3 cm
0.25 lb.
Timer, AAA-Batterie, Kurzanleitung und Traceable™ Bescheinigung.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Dreikanal-Timer > Typ: Zeitschaltuhr