Learn More
Thermo Scientific™ Solaris 2000 I Small Incubated Benchtop Orbital Shaker
Thermo Scientific™ Solaris™ Incubated Benchtop Shakers have an intuitive touch screen display, programmability, and quiet operation.
Marke:  Thermo Scientific™ SK2001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17829494
  • 11557.50 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
25 mm
15 bis 525 U/min, ±1 U/min
100–240 V, 50/60 Hz
Schüttler
CE Cert, UL (Canada/US) File E311968, UK Mark
27.6 x 14.2 x 18.1 in.
Touchscreen
Standard Warranty includes 2 years labor, 5 years parts, and 10 years on the drive mechanism
16 kg
100–240 V, 50/60 Hz
30°C to 60°C
35 lb.
12 x 14 in.
Solaris SK2000 I
11 x 14 in. platform
No
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Solaris 2000 I Small Incubated Benchtop Orbital Shaker >