Learn More
Masterflex™ Traceable™ Pumpenschläuche aus Silikon
Ideal für Lebensmittel, Pharmazeutika und andere Lösungen von großer Bedeutung
59.10 CHF - 95.80 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Silikon
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.6 m
Produkttyp Pumpenschlauch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Innendurchmesser (angloamerikanisch) Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (angloamerikanisch) Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
11701446
Unterlagen ansehen
Masterflex™
90024-24
3/16 in. Alle Pumpen mit variabler Drehzahl
95.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11761555
Unterlagen ansehen
Masterflex™
90024-26
1/16 in. Alle Pumpen mit variabler Drehzahl Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Ideal für Lebensmittel, Pharmazeutika und andere Lösungen von großer Bedeutung
  • Ersatzschlauch für drehzahlgeregelte Pumpe
  • Können durch Autoklavieren sterilisiert werden
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
25 ft.
Pumpenschlauch
Silikon
7.6 m
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Traceable™ Pumpenschläuche aus Silikon