Learn More
Masterflex™ Traceable™ Pumpenschläuche aus Silikon
Ideal für Lebensmittel, Pharmazeutika und andere Lösungen von großer Bedeutung
Marke: Masterflex™ 90024-24
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ideal für Lebensmittel, Pharmazeutika und andere Lösungen von großer Bedeutung
- Ersatzschlauch für Pumpe mit variabler Drehzahl
- Können durch Autoklavieren sterilisiert werden
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
3/16 in. | |
Silikon | |
7.6 m |
Autoklavierbar | |
4,7 mm | |
25 ft. | |
Alle Pumpen mit variabler Drehzahl |