Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Precision Sentry ™ digitale Thermometer
Dieses digitale Thermometer überwacht und zeigt ständig die aktuellen, minimalen und maximalen Temperaturwerte an.
Marke: Fisherbrand™ 93679-51
Beschreibung
- Enthält NIST-Traceable Bescheinigung für die NIST-rückführbare Kalibrierung durch unser A2LA-akkreditiertes (1750.01) Kalibrierlabor.
- Einfaches Mindest-/Maximal-Reset mit einer Taste
- Verwenden Sie entweder den internen oder externen Temperatursensor
- Schalten Sie einfach zwischen °F und °C um
- Sehen Sie den Akkustatus auf einem Blick
Spezifikation
1/2 Zoll | |
Unbekannt | |
1 in. | |
Sonde, Wandhalterung, Magnethalterung, Haken- und Schlaufen-Befestigungsstreifen, Drahthalterung (fÃ1⁄4r Sonde), aufklappbarer Tischständer, CR2032-Batterie und NIST-Traceable™ Bescheinigung (mit Daten) | |
Plastic | |
Kugelsonde | |
0,15 lb. | |
Digital Thermometer | |
4 in. | |
60°C | |
-50.0°C | |
-50°bis +60°C | |
Temperaturüberwachte Geräte | |
Ansonsten ±0,5 °C (-20 °C bis +60 °C), ±1 °C | |
LCD |
Nein | |
Temperaturüberwachung | |
2,54 cm | |
10,16 cm | |
Kugelsonde | |
0,1 ° | |
0,07 kg | |
Keine | |
140°F | |
-58°F | |
-58 °F bis +140 °F | |
Ja | |
3 V CR2032 | |
9 ft.-Kabel | |
8,89 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Precision Sentry ™ digitale Thermometer > Kugelsonde
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur