Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Säulen Flash RS 120 Füllmaterial: SiOH Füllmenge: 120 g Material: PP,
Ideal für Flash-Trennungen von 10 mg bis 300 g. Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Flash RS SiOH Kassetten sind vorgepackte Säulen für den direkten Einsatz in Teledyne Isco™ Systemen. Erhältlich in verschiedenen Größen mit 25 bis 300 g SiOH-Adsorptionsmittel.
Marke:  Macherey-Nagel™ 732802
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11653109
  • 180.00 CHF / 15 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese gebrauchsfertigen Flash-Kartuschen können für eine komfortable Bedienung und ein zuverlässiges Upscaling mit dem Isco Companion™ und anderen Teledyne Isco CombiFlash™-Systemen oder als eigenständige Version für alle Pumpen-/Detektorkombinationen (z. B. von Biotage™, Büchi™) verwendet werden.
  • Wirtschaftliche, gebrauchsfertige Kartuschen erhöhen die Flexibilität und sparen Zeit und Geld
  • Erhöht die analytische Sicherheit – hohe Druckstabilität, ausgezeichnete Trennungseffizienz, gute Reproduzierbarkeit
  • Verpackt mit 25 g bis 200 g SiOH-Adsorptionsmittel
  • Entsprechende TLC-Platten: Silikaschichten
  • Macherey-Nagel™ ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Silika und TLC
Spezifikation
Spezifikation
165 mm
Weiblicher Luer Lock-Einlass, männlicher Luer-Anschluss
21.2 mm Innendurchmesser
Flash-Säule
Direkt verwendet im Teledyne Isco Companion, Rf
Polypropylen
Flash RS SiOH-Säule
25 g SiOH
Flash-Chromatographie
21 bar
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Säulen Flash RS 120 Füllmaterial: SiOH Füllmenge: 120 g Material: PP, > Adsorptionsgewicht: 25 g; Innendurchmesser: 21.2 mm; Länge: 165 mm; Höchstdruck: 21 bar; 15/Packung