Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Kontaktloses Infrarot-Thermometer
Die tragbaren Thermometer messen die Oberflächentemperatur mittels Infrarotstrahlung in einem Sichtfeld von 6:1 bis 8:1
168.00 CHF - 475.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in Anlagen und Feldanwendungen, in der Erdöl- und Elektronikindustrie. (Nicht für medizinische Zwecke bestimmt.) |
Messzeit | 1 s |
Display | Digital-LCD |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11729785
|
Fisherbrand™
90008-81 |
-60° bis +500°C | -76° bis +932°F | 178 mm |
221.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11799775
|
Fisherbrand™
93677-50 |
-20°C bis +400°C | 0° bis 788°F | 152 mm | N/A | ||||||
11749785
|
Fisherbrand™
4317 |
-20°C bis +400°C | -4° bis +752°F | 197 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
Diese tragbaren Thermometer für die Infrarotmessung der Oberflächentemperatur weisen ein Messfeld von 6:1 bis 8:1 auf. Diese Fisher Scientific™ Traceable™ Infrarotthermometer eignen sich ideal für die Messung der Temperatur von Kraft- und Schmierstoffen, für Elektronik und in Gartenbau und Landwirtschaft.
Wenn eine Einheit ein Sichtfeld von 7:1 besitzt und das Thermometer 35.6 cm (14 in.) vom Objekt entfernt gehalten wird, liest es die von einer Stelle mit einem Durchmesser von 5.1 cm (2 in.) ausgestrahlte Infrarotstrahlung aus.
- Wechsel zwischen der Anzeige von Celsius oder Fahrenheit Das Anvisieren mit einem Laserstrahl ermöglicht das genaue Zielen auf die Zieloberfläche
- 15-077-57 und 06-664-39 stellen genaue Messungen unter Verwendung der anpassbaren Steuerung sicher, um Differenzen in der Infrarotemissivität von Objektoberflächen zu berücksichtigen
- Probenahme in einer Sekunde, Hintergrundbeleuchtungstaste, Data-Hold-Funktion, Anzeige bei schwacher Batterie, zwei Bereiche
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Zur Verwendung in Anlagen und Feldanwendungen, in der Erdöl- und Elektronikindustrie. (Nicht für medizinische Zwecke bestimmt.) | |
1 s | |
Digital-LCD |