Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Kontaktloses Infrarot-Thermometer
Die tragbaren Thermometer messen die Oberflächentemperatur mittels Infrarotstrahlung in einem Sichtfeld von 6:1 bis 8:1
Marke: Fisherbrand™ 4317
Beschreibung
Diese tragbaren Thermometer für die Infrarotmessung der Oberflächentemperatur weisen ein Messfeld von 6:1 bis 8:1 auf. Diese Fisher Scientific™ Traceable™ Infrarotthermometer eignen sich ideal für die Messung der Temperatur von Kraft- und Schmierstoffen, für Elektronik und in Gartenbau und Landwirtschaft.
Wenn eine Einheit ein Sichtfeld von 7:1 besitzt und das Thermometer 35.6 cm (14 in.) vom Objekt entfernt gehalten wird, liest es die von einer Stelle mit einem Durchmesser von 5.1 cm (2 in.) ausgestrahlte Infrarotstrahlung aus.
- Wechsel zwischen der Anzeige von Celsius oder Fahrenheit Das Anvisieren mit einem Laserstrahl ermöglicht das genaue Zielen auf die Zieloberfläche
- 15-077-57 und 06-664-39 stellen genaue Messungen unter Verwendung der anpassbaren Steuerung sicher, um Differenzen in der Infrarotemissivität von Objektoberflächen zu berücksichtigen
- Probenahme in einer Sekunde, Hintergrundbeleuchtungstaste, Data-Hold-Funktion, Anzeige bei schwacher Batterie, zwei Bereiche
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Specifications
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Transportkoffer, 9-Volt-Batterie | |
197 mm | |
1 sec. | |
9.62 oz. | |
752°F | |
-4 °F | |
-4° bis +752°F | |
9 V | |
Digital-LCD |
Zur Verwendung in Anlagen und Feldanwendungen, in der Erdöl- und Elektronikindustrie | |
7.75 in. | |
197 mm | |
0,1 ° | |
0.23 kg | |
400 °C | |
-20 °C | |
-20°C bis +400°C | |
± 3°C oder ± 3 % |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.