Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Excursion-Trac™ Thermometer für Ultratieftemperaturen mit USB-Datenprotokollierung für Kühl- und Tiefkühlgeräte
Datenprotokollierthermometer mit benutzerdefinierten Zeitintervallen
237.00 CHF - 240.00 CHF
Spezifikation
Typ | Temperatur-Datenlogger |
---|---|
Displaytyp | LCD |
Kalibrierung | Kalibriert |
Alarmtypen | Optische LED, akustische Warnung, blinkendes LCD-Segment, Akustisch, Blinkendes LCD-Segment |
Software Type | TraceableLIVE |
Includes: Thermometer, AC adapter, Stainless-Steel Probe w/ platinum RTD sensor.
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15560765
|
Fisherbrand™
90013-64 |
Excursion-Trac, 1 Sonde |
237.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15570765
|
Fisherbrand™
93679-80 |
Excursion-Trac, 2 Sonden |
240.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Datenprotokollierthermometer mit benutzerdefinierten Zeitintervallen
Fisher Scientific™ Traceable™ Excursion-Trac™ -Thermometer mit Datenprotokollierung sind ideal zur Temperaturüberwachung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren. Mit anwenderdefinierten Zeitintervallen.
Das hochpräzise Thermometer verfügt über einen Temperaturbereich von -90 bis +105 °C und eine Auflösung von 0.01 und behält eine Genauigkeit von ±0.25 °C über den gesamten Temperaturbereich bei.
- Speichert bis zu zehn eindeutige Alarmereignisse
- Erfüllt die aktuellen CDC-Vorgaben zur Lagerung und Überwachung von Impfstoffen
- Die rollende Speicherstruktur speichert die letzten 525,600 Temperaturbeobachtungen
- Nach dem Herunterladen der Daten auf den USB-Stick kann der Gerätespeicher gelöscht werden
- Problemloses Abrufen von Daten; das Gerät kann während des Herunterladens und der Analyse von Daten weiterhin verwendet werden
- Statusanzeigen: Akku schwach, Speicher voll, USB-Datenübertragung und aktiver Alarmzustand
- Rückführbar auf NIST für Genauigkeit
- Stoßfestes, chemikalienbeständiges ABS-Kunststoffgehäuse mit Abmessungen von 7 x 10.8 x 1.9 cm (2.75 x 4.25 x 0.75 in)
- Datanprotokollkapazität: 525,600Temperaturmessungen
- Gewicht: 5 oz.
Hi/Lo-Alarme und Zeit-/Datumsstempel
- Die Alarmnachverfolgungsfunktion speichert jedes Alarmereignis mit genauen Angaben zum Alarmzustand und wann das Gerät wieder in den Normalbereich zurückgekehrt ist
- Alarmstatusanzeigen umfassen optische LEDs, akustische Alarme und blinkende LCD-Segmente
- Daten für bis zu zehn verschiedene Alarmereignisse können abgerufen werden, wobei das aktuelle Ereignis auf dem Display angezeigt wird
USB-Datenübertragung
- Die neue Funktion ermöglicht die Übertragung der aufgezeichneten Daten (CSV-Datei) vom Thermometer auf den PC oder Mac™ über ein USB-Flash-Laufwerk (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Für die Computerschnittstelle ist keine Software erforderlich
- Jedes Thermometer verfügt über eine eindeutige ID, mit der mehrere Einheiten an derselben Position verwendet werden können
Datenprotokollierungsfunktionen
- Überwachung der Messwerte über Nacht, an Wochenenden oder für einen beliebigen Zeitraum mit rollendem Datenprotokoll
- Anwenderdefiniertes Datenprotokollierungsintervall von einer Messung/Minute bis zu einer Messung/24Stunden
- Die Speicherkapazität reicht für die Daten eines Jahres bei Verwendung des einminütigen Intervalls und länger bei größeren Intervallen.
Merkmale der Flaschensonde
- Die Flaschensonden werden in einer Miniaturflasche (1 x 2.5 in) mit ungiftigem Glykol abgedichtet
- Lösung ist durch die Zulassungsbezeichnung der FDA (Food and Drug Administration) GRAS (allgemein als sicher anerkannt)
- Beseitigt Bedenken hinsichtlich des zufälligen Kontakts mit Lebensmitteln oder Trinkwasser
- Temperaturgepufferter Flaschensensor verhindert schnelle Änderungen beim Öffnen der Kühlschranktür
- Ideal für die Überwachung von Lagerungsbedingungen für Impfstoffe oder andere wichtige Proben
Hinweis:
Die Batterien sind für die Notstromversorgung ausgelegt und halten 7 Tage. Dieses Gerät wird standardmäßig mit einem für den Standardgebrauch empfohlenen Wechselstromadapter geliefert.
- Temperaturbereich: -90 bis 105 °C (-130 bis 221 °F)
- Temperaturauflösung: 0.01 °C
- Genauigkeit: ±0.2 °C
- Kalibrierpunkte: -80 °C, -40 °C, 0 °C und 100 °C
- Teilenummer 15-079-624 inkl. 1 Edelstahlsonde 316 mit Platin-RTD-Sensor
- Teilenummer 15-079-625 inkl. 2 Edelstahlsonden 316 mit Platin-RTD-Sensoren
Spezifikation
Temperatur-Datenlogger | |
Kalibriert | |
TraceableLIVE | |
USB | |
±0.2°C | |
0,01 ° | |
-90°C bis +105°C |
LCD | |
Optische LED, akustische Warnung, blinkendes LCD-Segment, Akustisch, Blinkendes LCD-Segment | |
7 Tage | |
Platinum RTD, temperaturgepufferter Flaschen-Sensor | |
-90 bis +105°C (-130 bis +221°F) | |
-130°F to +221°F |