Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Digitale Zeigerthermometer
Einfach ablesbare digitale Wählscheibe und quecksilberfrei. Fisherbrand Traceable Digitalthermometer sind ideal für Küvetten, Böden, Inkubatoren und Reagenzgläser. Die große Temperaturspanne kombiniert die Reichweiten von mehr als 90 verschiedenen Quecksilberthermometern.
31.90 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde 0,19 in.
Durchmesser (metrisch) Sonde 4.83 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Boden, Küvetten, Reagenzgläser, Lebensmittelprodukte, Inkubatoren, biomedizinische Reagenzien und Erdölkohlenwasserstoffe
Enthält Schutzhülle, Silberoxid-Batterie
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Umfang Genauigkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Umfang Genauigkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
15223986
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
98769-17
Celsius- und Fahrenheit-Skala 1 ° C (±1 ° F)
31.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die LCD-Anzeige ist 20 mal lesbarer als die Zeiger, die die Augen belasten oder Quecksilberwerte aufweisen
  • Messwerte werden alle 10 Sekunden aktualisiert
  • Betrieb über 1.5 Jahre hinweg mit einer einzigen austauschbaren Batterie
  • Auflösung, Genauigkeit: 0.10, ±1°C Stiellänge: 12 cm (4.8 in.)
  • Stildurchmesser: 3 mm (0.12 Zoll)
  • Durchmesser der Messuhr: 38 mm (1.5 Zoll)
  • Gewicht: 31 g (1.01 oz.)
  • Bereich: -50 bis 300 °F (-58 bis 572 °C)
Certifications
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST
4.83 mm
Schutzhülle, Silberoxid-Batterie
12 cm
0,1 °
31 g
572 °F
-58 °F
-58 °F bis +572 °F
Yes
Digital-LCD
0,19 in.
Boden, Küvetten, Reagenzgläser, Lebensmittelprodukte, Inkubatoren, biomedizinische Reagenzien und Erdölkohlenwasserstoffe
4,8 in.
Kunststoff
1 oz.
Thermometer
300 °C
-50 °C
-50°C bis 300°C
Silberoxid
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Digitale Zeigerthermometer