Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Digitale Zeigerthermometer
Einfach ablesbare digitale Wählscheibe und quecksilberfrei. Fisherbrand Traceable Digitalthermometer sind ideal für Küvetten, Böden, Inkubatoren und Reagenzgläser. Die große Temperaturspanne kombiniert die Reichweiten von mehr als 90 verschiedenen Quecksilberthermometern.
Brand: Fisherbrand™ 98769-17
Includes: Schutzhülle, Silberoxid-Batterie
Description
- Die LCD-Anzeige ist 20 mal lesbarer als die Zeiger, die die Augen belasten oder Quecksilberwerte aufweisen
- Messwerte werden alle 10 Sekunden aktualisiert
- Betrieb über 1.5 Jahre hinweg mit einer einzigen austauschbaren Batterie
- Auflösung, Genauigkeit: 0.10, ±1°C Stiellänge: 12 cm (4.8 in.)
- Stildurchmesser: 3 mm (0.12 Zoll)
- Durchmesser der Messuhr: 38 mm (1.5 Zoll)
- Gewicht: 31 g (1.01 oz.)
- Bereich: -50 bis 300 °F (-58 bis 572 °C)
Certifications
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Specifications
ISO 17025, A2LA, NIST | |
4.83 mm | |
Schutzhülle, Silberoxid-Batterie | |
12 cm | |
0,1 ° | |
31 g | |
572 °F | |
-58 °F | |
-58 °F bis +572 °F | |
Silberoxid | |
Digital-LCD |
0,19 in. | |
Boden, Küvetten, Reagenzgläser, Lebensmittelprodukte, Inkubatoren, biomedizinische Reagenzien und Erdölkohlenwasserstoffe | |
4,8 in. | |
Kunststoff | |
1 oz. | |
Thermometer | |
300 °C | |
-50 °C | |
-50°C bis 300°C | |
1 ° C (±1 ° F) | |
Celsius- und Fahrenheit-Skala |