Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-WaxMS GC-Säulen
Verwenden Sie diese hochstabile polare GC-Säule mit geringem Bluten für Trennungen mit hoher Polarität für die MS-Analyse.
689.73 CHF - 1255.62 CHF
Spezifikation
Stationäre Phase | Trace™ TG-WAXMS |
---|---|
USP-Typ | G16 |
Max. Temperatur | 280/300 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS für aromatische Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Ester, Aldehyde und Ketone, GC/MS für Lebensmittelzusatzstoffe und ätherische Öle |
Polarität | Polar |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10503035
|
Thermo Scientific™
260X142P |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
689.73 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10089682
|
Thermo Scientific™
260X143P |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | N/A | ||||||
10455353
|
Thermo Scientific™
260X154P |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | N/A | ||||||
10513815
|
Thermo Scientific™
260X155P |
60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | N/A | ||||||
10651196
|
Thermo Scientific™
260X223P |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | N/A | ||||||
10394323
|
Thermo Scientific™
260X224P |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
728.04 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11557771
|
Thermo Scientific™
260X235P |
60 m | 0.25 mm | 0,5 μm | N/A | ||||||
10314523
|
Thermo Scientific™
260X296P |
30 m | 0,25 mm | 1 μm |
721.19 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10489064
|
Thermo Scientific™
260X298P |
30 m | 0.53 mm | 1 μm | N/A | ||||||
10734847
|
Thermo Scientific™
260X309P |
60 m | 0.32 mm | 1 μm | N/A | ||||||
Beschreibung
Entscheiden Sie sich für die Thermo Scientific™ TRACE™ TR-WaxMS GC-Säule mit geringem Säulenbluten und hoher Polarität für die Trennung hochpolarer Verbindungen im Rahmen der GC/MS-Analyse. Die Fertigung der TRACE TR-WaxMS Säule mit firmeneigenem Bindungsverfahren minimiert das Säulenbluten und erweitert die maximale Betriebstemperatur auf 260 bis 280 °C.
Für hervorragendes Leistungsverhalten konzipiert:
- Polare Phase, Polyethylenglykol
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich durch firmeneigene Bindungsmethode
- Größere Empfindlichkeit und höhere Anzahl von Bibliothekstreffern durch sehr geringes Säulenbluten
- Hohe Stabilität mit Sauerstoff und Wasser
Anwendungen:
- Aromatische Kohlenwasserstoffe
- Lebensmittelzusätze
- Ätherische Öle
- Alkohole
- Ester
- Aldehyde
- Ketone
Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit:
- Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
- Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
- Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
Empfohlene Anwendungen:
- Aldehyde
- Ätherische Öle
Alternative Anwendungen:
- Säuren
- Alkohole
- Alkohole in Getränken
- Alditolacetate (Zucker)
- Amine &endash; aliphatisch
- Amines&endash;Aromatic
- Herbizide
- Ketone
- Nitroaromaten
- Phenole
- Flüchtige Stoffe
Ähnlich:
- DB-Wax
- Rtx™-Wax
- Stabilwax™
- HP20M
- BP20
- HP-Wax
- HP-INNOWax
- SUPELCOWAX™ 10
- AT™-Wax
- Nukol™
- CP Wax 52CB
- ZB-Wax
Spezifikation
Trace™ TG-WAXMS | |
280/300 °C | |
Polar |
G16 | |
GC/MS für aromatische Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Ester, Aldehyde und Ketone, GC/MS für Lebensmittelzusatzstoffe und ätherische Öle |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.