Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-Säulen
Ausgezeichnete Säulen für die Anfangsphase der Methodenentwicklung, geeignet für die meisten erforderlichen Trennungen.
126.33 CHF - 1350.00 CHF
Spezifikation
Stationäre Phase | Trace™ TR-5 |
---|---|
USP-Typ | G27, G36 |
Polarität | Nichtpolar |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10219844
|
Thermo Scientific™
260E113P |
7 m | 0,32 mm | 0,25 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10374603
|
Thermo Scientific™
260E130P |
15 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
355.68 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10079372
|
Thermo Scientific™
260E131P |
15 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
372.54 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10243263
|
Thermo Scientific™
260E142P |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
601.38 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10253263
|
Thermo Scientific™
260E143P |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
640.76 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10384173
|
Thermo Scientific™
260E154P |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1058.42 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10424963
|
Thermo Scientific™
260E155P |
60 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
1131.44 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10293593
|
Thermo Scientific™
260E223P |
30 m | 0.25 mm | 0,5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10735983
|
Thermo Scientific™
260E224P |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
640.76 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10532465
|
Thermo Scientific™
260E225P |
30 m | 0,53 mm | 0,5 μm |
722.14 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10262005
|
Thermo Scientific™
260E242P |
100 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
1263.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10516765
|
Thermo Scientific™
260E286P |
15 m | 0.53 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10096004
|
Thermo Scientific™
260E297P |
30 m | 0,32 mm | 1 μm |
659.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10089182
|
Thermo Scientific™
260E298P |
30 m | 0,53 mm | 1 μm |
722.14 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10107504
|
Thermo Scientific™
260E309P |
60 m | 0.32 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10585415
|
Thermo Scientific™
260E336P |
30 m | 0,53 mm | 1,5 µm |
703.56 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10223423
|
Thermo Scientific™
260E470P |
30 m | 0,53 mm | 5 μm |
701.66 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-Säulen sind ausgezeichnete Säulen für die Anfangsphase der Methodenentwicklung und eignen sich für die meisten erforderlichen Trennungen.
- Unpolare Phase, 5 % Phenylmethylpolysiloxan
- Hohe Betriebstemperatur und extrem geringes Säulenbluten
- Wird in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet
- Ähnlich: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Empfohlen für:
- Alkohole
- Freie Fettsäuren
- Aromaten
- Aromen
- Pestizide geringer Polarität
Spezifikation
Trace™ TR-5 | |
G27, G36 | |
Nichtpolar |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.